2-Fluorophenylurea 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 656-31-5
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 178-184°
Beilstein Reference: 2803651
MDL No.: MFCD00014786
Formule:
C₇H₇FN₂O Point de fusion: 178…184 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014786 Numéro CAS: 656-31-5 EINECS: 211-513-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...