Imprimer
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L01117.03 L01117.06
L01117.03EA 76.5 EUR
L01117.03 L01117.06
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6953-22-6 Molecular Formula: C16H13NO2 Formula Weight: 251.28 Melting Point: 239-242° Beilstein Reference: 208873 MDL No.: MFCD00014562
Formule: C₁₆H₁₃NO₂
Point de fusion: 239…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014562
Numéro CAS: 6953-22-6
EINECS: 230-134-7