2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-16-9
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2261017
MDL No.: MFCD00014364
Formule:
C₁₁H₁₄O₃ Point de fusion: 85…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014364 Numéro CAS: 1643-16-9 |