4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 96% radical libre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
TEMPONE, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-TEMPO
Purity: 96%
CAS No.: 2896-70-0
Molecular Formula: C9H16NO2
Formula Weight: 170.23
Melting Point: 36-40°
Beilstein Reference: 1818579
MDL No.: MFCD00006187
Formule:
C₉H₁₆NO₂ Point de fusion: 36…40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006187 Numéro CAS: 2896-70-0 EINECS: 220-778-7 |