3-Bromo-2,4,6-triméthylaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 82842-52-2
Molecular Formula: C9H12BrN
Formula Weight: 214.11
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₂BrN Poids moléculaire: 214.11 g/mol Point d'ébullition: 153…155 °C (17 mmHg) Point de fusion: 34…38 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015476 Numéro CAS: 82842-52-2 |