Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 6142-95-6
Molecular Formula: C6H5C≡CCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 204.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₆H₅CΞCCH(OCH₂CH₃)₂ Point d'ébullition: 99…100 °C (2 mmHg) Densité: 0,991 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00009238 Numéro CAS: 6142-95-6 EINECS: 228-143-6 |