(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 4414-88-4
Molecular Formula: C9H7N3
Formula Weight: 157.18
Odour: Odourless
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 128461
MDL No.: MFCD00005601
Formule:
C₉H₇N₃ Point de fusion: 206…211 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005601 Numéro CAS: 4414-88-4 EINECS: 224-574-9 |