Trimethylsulphonium tetrafluoroborate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 676-88-0
Molecular Formula: (CH3)3SBF4
Formula Weight: 163.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 3708437
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00031582
Formule:
(CH₃)₃SBF₄ Point de fusion: 214…218 °C |
Numéro MDL:
MFCD00031582 Numéro CAS: 676-88-0 EINECS: 211-632-3 ADR: 8,II |