S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulphonyl)sulphoximine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 22236-45-9
Molecular Formula: C9H13NO3S2
Formula Weight: 247.34
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 2119329
MDL No.: MFCD00013922
Formule:
C₉H₁₃NO₃S₂ Point de fusion: 167…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013922 Numéro CAS: 22236-45-9 EINECS: 244-861-2 |