Imprimer
Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyldiphenylsulphonium Tetrafluoroborate, Diphenyl(methyl)sulphonium Tetrafluoroborate
L00512.06 L00512.14
L00512.06EA 106 EUR
L00512.06 L00512.14
Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate 95%
Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 10504-60-6 Molecular Formula: C13H13BF4S Formula Weight: 288.11 Melting Point: 63-67° Beilstein Reference: 4732019 UN No.: UN1759 MDL No.: MFCD00051861
Formule: C₁₃H₁₃BF₄S
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051861
Numéro CAS: 10504-60-6
EINECS: 234-032-3
ADR: 8,III