Imprimer
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L00506.06 L00506.14
L00506.06EA 33.3 EUR
L00506.06 L00506.14
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
N-tert-Butoxycarbonylimidazole
Purity: 98% CAS No.: 49761-82-2 Molecular Formula: C8H12N2O2 Formula Weight: 168.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 607792 MDL No.: MFCD00014497
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 44…48 °C
Numéro MDL: MFCD00014497
Numéro CAS: 49761-82-2
EINECS: 256-475-1