Imprimer
tert-Nitrosobutane dimer ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L00462.03 L00462.MD
L00462.03EA 110 EUR
L00462.03 L00462.MD
tert-Nitrosobutane dimer ≥98%
tert-Nitrosobutane dimer
Purity: 98+% CAS No.: 6841-96-9 Molecular Formula: C8H18N2O2 Formula Weight: 174.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 88-92° subl. MDL No.: MFCD00002065
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 88…92 °C (subl.)
Numéro MDL: MFCD00002065
Numéro CAS: 6841-96-9