Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(E)-Ethyl 3-(pyrrolidin-1-yl)but-2-enoate
Purity: 97%
CAS No.: 54716-02-8
Molecular Formula: C10H17NO2
Formula Weight: 183.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5410
Boiling Point: 125-126°/0.8mm
Beilstein Reference: 1310113
MDL No.: MFCD00014097
Formule:
C₁₀H₁₇NO₂ Point d'ébullition: 125…126 °C (0,8 mmHg) |
Numéro MDL:
MFCD00014097 Numéro CAS: 54716-02-8 EINECS: 259-303-3 |