Imprimer
Phencyclone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L00108.03 L00108.06
L00108.03EA 69.8 EUR
L00108.03 L00108.06
Phencyclone 97%
Phencyclone
Purity: 97% CAS No.: 5660-91-3 Molecular Formula: C29H18O Formula Weight: 382.46 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 2061817 MDL No.: MFCD00051451
Formule: C₂₉H₁₈O
Point de fusion: 245…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051451
Numéro CAS: 5660-91-3
EINECS: 227-112-4