Sodium dodécyle sulfate (SDS) 99% pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00036175
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Poids moléculaire: 288.38 g/mol Point de fusion: ∼206 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III Indice Merck: 14,8636 |