Imprimer
Or 99%, nanoparticules 5 nm sans réactif OD1 (Abs. 515-520 nm)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J67448.AC J67448.AE
J67448.ACEA 151 EUR
J67448.AC J67448.AE
Or 99%, nanoparticules 5 nm sans réactif OD1 (Abs. 515-520 nm)
Or
Purity: 99% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Poids moléculaire: 196.97 g/mol
Point d'ébullition: 2800
Point de fusion: 1063
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Indice Merck: 12,04526