Or fourni dans sodium citrate 0,1 mg/ml avec stabilisateur stabilisé, nanoparticules 50 nm OD1 (Abs. 535 nm)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink to red
MDL No.: MFCD00003436
Applications: For adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
Formule:
Au Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003436 Numéro CAS: 7440-57-5 |