Or 99%, nanoparticules 50 nm sans réactif OD1 (Abs. 535 nm)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red to pink
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003436 Numéro CAS: 7440-57-5 |