Chloroforme pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.446
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 61°
Beilstein Reference: 1731042
UN No.: UN1888
MDL No.: MFCD00000826
Formule:
CHCl₃ Point d'ébullition: 61 °C Point de fusion: –63 °C Densité: 1,492 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,2141 |