Argent 0,02 mg/ml fourni dans sodium citrate 2 mM, nanoparticules 60 nm (Abs. 430 nm)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003397
Formule:
Ag Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003397 Numéro CAS: 7440-22-4 |