Acide borique ≥99.5% pour l'électrophorèse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Physical Form: Powder
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec
Beilstein Reference: 1697939
MDL No.: MFCD00011337
Formule:
B(OH)₃ Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.) Densité: 1,435 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011337 Numéro CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Indice Merck: 14,1336 |