Imprimer
Or fourni dans sodium citrate 0,1 mg/ml avec stabilisateur stabilisé, nanoparticules 10 nm OD1 (Abs. 520 nm)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J67188.AC J67188.AE
J67188.ACEA 106 EUR
J67188.AC J67188.AE
Or fourni dans sodium citrate 0,1 mg/ml avec stabilisateur stabilisé, nanoparticules 10 nm OD1 (Abs. 520 nm)
Or
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Pink to red Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Applications: For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
Formule: Au
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5