Imprimer
Or 99%, nanoparticules 30 nm sans réactif OD1 (Abs. 526 nm)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J67118.AC J67118.AE
J67118.ACEA 145 EUR
J67118.AC J67118.AE
Or 99%, nanoparticules 30 nm sans réactif OD1 (Abs. 526 nm)
Or
Purity: 99% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5