Imprimer
Argent 0,02 mg/ml fourni dans sodium citrate 2 mM, nanoparticules 100 nm (Abs. 490 nm)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J67099.AC J67099.AE
J67099.ACEA 131 EUR
J67099.AC J67099.AE
Argent 0,02 mg/ml fourni dans sodium citrate 2 mM, nanoparticules 100 nm (Abs. 490 nm)
Argent
CAS No.: 7440-22-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003397
Applications: An alternative to gold nanoparticles due to lower absorption maximum in the 400-500nm range. Readily binds proteins and other ligands for conjugate and sensor development.
Formule: Ag
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4