Imprimer
Ampicilline 100 mg/ml aqueous solution Ready-to-Use
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Filter 0,2 um
J66972.AB J66972.AC
J66972.ABEA 146 EUR
J66972.AB J66972.AC
Ampicilline 100 mg/ml aqueous solution Ready-to-Use
Ampicilline
Pale yellow liquid
  • Light sensitive
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S
Poids moléculaire: 349.4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005175
Numéro CAS: 69-53-4
EINECS: 200-708-1