Levofloxacin 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 100986-85-4
Molecular Formula: C18H20FN3O4
Formula Weight: 361.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₈H₂₀FN₃O₄ Poids moléculaire: 361.37 g/mol Point d'ébullition: 572 °C Point de fusion: 218…227 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00865049 Numéro CAS: 100986-85-4 |