Imprimer
N,N'-Méthylènediacrylamide 99+% pour l'électrophorèse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J66710.14 J66710.22 J66710.30
J66710.14EA 84.1 EUR
J66710.14 J66710.22 J66710.30
N,N'-Méthylènediacrylamide 99+% pour l'électrophorèse
N,N'-Méthylènediacrylamide
Purity: 99+% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Physical Form: Powder Density: 1.235 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 300° Solubility: Soluble in water or methanol Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,235
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM