Imprimer
Acide gibberellique 90% A4+A7
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J66661.03 J66661.06
J66661.03EA 164 EUR
J66661.03 J66661.06
Acide gibberellique 90% A4+A7
Acide gibberellique
Purity: 90%
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Flash Point: >110 °C
Physical Form: Powder
Boiling Point: 582°
Solubility: Soluble in methanol, ethanol, or acetone. Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Formule: C₁₉H₂₂O₆
Point d'ébullition: 582 °C
Point éclair: >110 °C(230 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079329
Numéro CAS: 77-06-5