Imprimer
3'-Amino-3'-désoxy-N,N-diméthyladénosine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J66301.MC J66301.ME
J66301.MCEA 785 EUR
J66301.MC J66301.ME
3'-Amino-3'-désoxy-N,N-diméthyladénosine 98%
3'-Amino-3'-désoxy-N,N-diméthyladénosine
A puromycin aminonucleoside useful in the study of human glomerular disease.
  • White powder
Soluble in water at 50mg/ml. May require heating
Formule: C₁₂H₁₈N₆O₃
Poids moléculaire: 294.31 g/mol
Point de fusion: 215…216 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063462
Numéro CAS: 58-60-6
EINECS: 200-388-3