Sulphadoxin 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2447-57-6
Molecular Formula: C12H14N4O4S
Formula Weight: 310.33
Physical Form: Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml
Beilstein Reference: 625453
MDL No.: MFCD00792890
Formule:
C₁₂H₁₄N₄O₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00792890 Numéro CAS: 2447-57-6 EINECS: 219-504-9 Indice Merck: 14,8906 |