Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
Applications: For protein solubilization
Applications: For protein solubilization
Formule:
C₁₇H₃₇NO₃S Poids moléculaire: 335.55 g/mol Point éclair: 110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036909 Numéro CAS: 14933-08-5 EINECS: 239-002-3 UN: 3261 ADR: 8 II |