Ribostamycin sulphate 630 µg/mg
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
A broad spectrum antibiotic targeting both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
- White to pale yellow powder
Soluble in water.
Attention: Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Formule:
C₁₇H₃₄N₄O₁₀·H₂SO₄ Point de fusion: 175…180 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00057496 Numéro CAS: 53797-35-6 EINECS: 258-783-1 Indice Merck: 14,8206 |