2'-Désoxy-2'-fluorouridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2'-Fluoro-2'-deoxyuridine, 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 99%
CAS No.: 784-71-4
Molecular Formula: C9H11FN2O5
Formula Weight: 246.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD01317293
Formule:
C₉H₁₁FN₂O₅ |
Numéro MDL:
MFCD01317293 Numéro CAS: 784-71-4 |