Imprimer
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (des testicules de saumon)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
J65753.03 J65753.06
J65753.03EA 189 EUR
J65753.03 J65753.06
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (des testicules de saumon)
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium)
CAS No.: 68938-01-2 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00284534
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00284534
Numéro CAS: 9007-49-2
Indice Merck: 14,2907