Imprimer
2′-Deoxyuridine-5′-monophosphate disodium salt 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium ((2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate, 2′-Deoxyuridine 5′-mono-phos-phate disodium salt
J64627.MD J64627.03
J64627.MDEA 127 EUR
J64627.MD J64627.03
2′-Deoxyuridine-5′-monophosphate disodium salt 99%
2′-Deoxyuridine-5′-monophosphate disodium salt
Purity: 99% CAS No.: 42155-08-8 Molecular Formula: C9H11N2Na2O8P Formula Weight: 352.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00065282
Formule: C₉H₁₁N₂Na₂O₈P
Poids moléculaire: 352.146 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065282
Numéro CAS: 42155-08-8
EINECS: 255-687-1