Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 31008-64-7
Molecular Formula: C10H12Li3N5O10P2
Formula Weight: 445.00
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00065469
Formule:
C₁₀H₁₂Li₃N₅O₁₀P₂ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00065469 Numéro CAS: 31008-64-7 EINECS: 250-431-5 |