Imprimer
Imidazole-buffered saline (5X)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J63887.AK J63887.AP
J63887.AKEA 67.5 EUR
J63887.AK J63887.AP
Imidazole-buffered saline (5X)
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
CAS No.: 288-32-4
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00005183