G418 disulfate 50 mg/ml en solution
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Geneticin®
CAS No.: 108321-42-2
Molecular Formula: C20H40N4O10.2H2SO4
Formula Weight: 692.71
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear
MDL No.: MFCD00058314
Applications: Aminoglycoside that is toxic to bacteria, yeast, protozoans and helminths
Formule:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Poids moléculaire: 692.72 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00058314 Numéro CAS: 108321-42-2 |