Imprimer
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0,5% Tween 20
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J63682.K2 J63682.K3
J63682.K2EA 151 EUR
J63682.K2 J63682.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0,5% Tween 20
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198