Clomiphene citrate salt ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 50-41-9
Molecular Formula: C26H28ClNO.C6H8O7
Formula Weight: 598.08
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00058322
Applications: A selective estrogen receptor modulator
Formule:
C₃₂H₃₆ClNO₈ Poids moléculaire: 598.089 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058322 Numéro CAS: 50-41-9 EINECS: 200-035-3 |