Bromhexine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine Hydrochloride, 2,4-Dibromo-6-((cyclohexyl(methyl)amino)methyl)aniline hydrochloride, N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexylamine Hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 611-75-6
Molecular Formula: C14H20Br2N2.HCl
Formula Weight: 412.60
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 240-244°
Beilstein Reference: 4848376
MDL No.: MFCD00056626
Applications: A mucolytic agent
Formule:
C₁₄H₂₀Br₂N₂ Poids moléculaire: 412.59 g/mol Point de fusion: 240…244 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00056626 Numéro CAS: 611-75-6 EINECS: 210-280-8 |