Imprimer
Diatrizoic acid
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,5-Di(acetamido)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3,5-Bis(acetamido)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
J63444.14 J63444.22
J63444.14EA 109 EUR
J63444.14 J63444.22
Diatrizoic acid
Diatrizoic acid
CAS No.: 117-96-4 Molecular Formula: C11H9I3N2O4 Formula Weight: 613.90 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00069960
Applications: A high-osmolality radiocontrast agent
Formule: C₁₁H₉I₃N₂O₄
Poids moléculaire: 613.92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069960
Numéro CAS: 117-96-4
EINECS: 204-223-6