Imprimer
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J63376.03 J63376.06 J63376.14
J63376.03EA 43.4 EUR
J63376.03 J63376.06 J63376.14
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt ≥99%
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Purity: 99+% CAS No.: 6757-06-8 Molecular Formula: C9H12N3Na2O8P Formula Weight: 367.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White MDL No.: MFCD00064355
Formule: C₉H₁₂N₃Na₂O₈P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064355
Numéro CAS: 6757-06-8