3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium 0,2% (v/v) dans l'acide acétique 5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
CAS No.: 6226-79-5
Molecular Formula: C22H12N4Na4O13S4
Formula Weight: 760.56
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
MDL No.: MFCD00003892
Formule:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Poids moléculaire: 760.56 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003892 Numéro CAS: 6226-79-5 |