Imprimer
TRIS-buffered saline (TBS, 10X, high salt) pH 7,4
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62664.AP J62664.K2 J62664.K3
J62664.APEA 68.4 EUR
J62664.AP J62664.K2 J62664.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 10X, high salt) pH 7,4
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679