Imprimer
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62662.K3 J62662.K7
J62662.K3EA 133 EUR
J62662.K3 J62662.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679