Imprimer
Paraformaldéhyde 4% dans le PBS + Mg + EGTA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Polyoxymethylene
J62478.AK J62478.AP
J62478.AKEA 120 EUR
J62478.AK J62478.AP
Paraformaldéhyde 4% dans le PBS + Mg + EGTA
Paraformaldéhyde
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Applications: For histology.
Formule: (CH₂O)n
Point de fusion: 123
Point éclair: 70
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
Indice Merck: 13,07096