7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 62935-72-2
Molecular Formula: C12H10O5
Formula Weight: 234.21
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Pale green
Melting Point: 193°
MDL No.: MFCD00009774
Applications: Precursor to coumarin-type fluorescent reagents
Formule:
C₁₂H₁₀O₅ Point de fusion: 193 °C Point éclair: 87 °C (189 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009774 Numéro CAS: 62935-72-2 |