Fast Blue BB base
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 120-00-3
Molecular Formula: C17H20N2O3
Formula Weight: 300.35
Physical Form: Powder
Appearance: Gray to pale brown
Melting Point: 95-105°
Beilstein Reference: 3416889
MDL No.: MFCD00009091
Applications: C.I. 37175
Formule:
C₁₇H₂₀N₂O₃ Point de fusion: 95…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009091 Numéro CAS: 120-00-3 EINECS: 204-363-8 |