Imprimer
Penicillin V potassium salt
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J62442.09 J62442.14 J62442.22
J62442.09EA 70.4 EUR
J62442.09 J62442.14 J62442.22
Penicillin V potassium salt
Penicillin V potassium salt
Inhibits bacterial cell wall synthesis.
White to off-white powder.
Applications: Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Point de fusion: 197…202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051771
Numéro CAS: 132-98-9
EINECS: 205-086-5
Indice Merck: 14,7100